Ochrana chodidel
Obuv nošená na pracovišti by měla být zvolena tak, aby se zabránilo určitým typům zranění, jako jsou:
- Kontakt s padajícími, valícími se nebo ostrými předměty
- Penetrace podrážkou nebo svrškem (šlápnutí na ostré a špičaté předměty)
- Antistatické a elektrické nebezpečí
- Kontakt s chemikáliemi a biologickými činidly
- Expozice tepelným faktorům (studené a teplé), a také roztaveným kovům
- Vlhké a kluzké povrchy
Společnost VWR nabízí velký výběr bezpečnostní obuvi a příslušenství od pracovní obuvi s ocelovými špičkami a vysokých rybářských bot až po jednoduché, pohodlné boty pro průmysl, obchod i veřejnost. Obuv odpovídá požadavkům na bezpečnost, pohodlí a hygienu.