Ekologičtější řešení pro řízené prostředí
Čisté prostory jsou ze své podstaty náročným prostředím, kde je třeba dbát na ochranu životního prostředí. Spotřebováváme velké množství energie a v zájmu snížení rizika kontaminace spoléháme na jednorázové předměty a další obaly. Navíc je obtížné provádět změny, když jsou předměty zapsány do SOP nebo by změna vyžadovala revalidaci. V současné době však přichází na trh řada inovací, u nichž se zohledňuje environmentální dopad, a každý krok ke snížení naší uhlíkové stopy, ať už prostřednictvím nižší spotřeby, nebo lepšího nákupu, je krok správným směrem.
Utěrky pro čisté prostory
Contec Refibe
Nesterilní a sterilní 100% pletené, prané, polyesterové utěrky pro čisté prostory vyrobené ze 100% recyklovaných plastových lahví od vody. Každé balení utěrek zabrání putování 35 láhví na skládku.
Texwipe Revolve
Suché nebo předem navlhčené utěrky, návleky na mopy a podložky, dostupné ve sterilní i nesterilní formě. Vyrábí se z polyesterové příze (rPET), která vznikla recyklací plastových lahví od vody.
Ubrousky Oxivir Excel
Aktivní složka, peroxid vodíku, se ekologicky rozloží na vodu a kyslík. Ubrousky i zásobníky jsou recyklovatelné.
Stacionární vybavení a obaly pro čisté prostory
Papír pro čisté prostory VWR PureImage
Je recyklovatelný, protože neobsahuje latexový povlak a je dodáván v udržitelnější formě
Papír pro čisté prostory EcoBond
Recyklovatelná verze papíru BCR® pro čisté prostory. EcoBond® je vyroben z celulózy a je doporučen pro použití ve třídách ISO 3 až 7.
Podlahové krytiny a rohože
Rohože VWR Purestep EnviroTack
Obsahují obnovitelný materiál na rostlinné bázi bez GMO, který snižuje emise CO2. Z 20 % se vyrábí ze speciálně navržené biohybridní pryskyřice. Lepivé rohože jsou po použití rovněž recyklovatelné
Inteligentní stroj na čištění podrážek
Už nebudete potřebovat lepivé rohože ani návleky na boty, což znamená méně jednorázového odpadu. Jednoduchá instalace, snadné čištění, vysoký stupeň odstraňování částic.
Čisticí prostředek Micronova Novaclean
Je recyklovatelný a zároveň bezpečnější pro zdraví lidí a životní prostředí.