Ekologicky šetrné bezpečnostní a pracovní oděvy
V současné době jsou k dispozici varianty osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních oděvů, které jsou buď vyráběny udržitelnějším způsobem, při jejichž výrobě a balení se spotřebuje méně surovin, nebo které lze po skončení používání zlikvidovat či recyklovat. A to všechno, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo životní podmínky. Vyměňte je za některý z ekologicky šetrnějších výrobků uvedených níže.
Novinka!
Částicový respirátor 3M™ Aura™ řady 9300+
Řady 9312+, 9322+ a 9332+ částicových respirátorů 3M™ Aura™ nyní obsahují minimálně 25 % recyklovaného materiálu.
Rukavice Portwest NPR15 z nitrilové pěny s bambusovou vložkou
Povlak z nitrilové pěny pro vynikající úchop za mokrých i suchých podmínek. Vložka z udržitelného bambusu v kvalitě 15-gauge
Sportovní obuv Portwest Eco Safety S1P
Svršek z recyklované pleteniny, vyrobeno z recyklovaných PET láhví. Recyklovatelný obal šetrný k životnímu prostředí
Vysoce viditelné pracovní oděvy Portwest
Vysoce viditelné vesty, bundy, kalhoty, fleecové oděvy, mikiny, polokošile, trička vyrobené ze 100% recyklované textilie na bázi polyesteru.
Nitrilové rukavice Halyard PUREZERO pro biologické vědy
Vyrobeno s využitím energie z 92% z obnovitelných zdrojů. Výdejní boxy a vnější skříňky jsou vyrobeny s využitím recyklovaných materiálů.
Jednorázové rukavice Ansell MicroFlex 31-103
Kompostovatelné rukavice z biologického materiálu PLA (polymeru na bázi cukru) s certifikací podle EN 13432 vyrobené v Portugalsku. Materiál s více než 90% biologickou rozložitelností během 180 dnů v průmyslových kompostárnách.
Ansell HyFlex® 11-842
Víceúčelové rukavice vyrobené z 90 % z recyklovaného nylonu a spandexové vložky. Snížení uhlíkové stopy o 75 gCO₂ ekv./pár. Vnitřní obal bez použití plastů obsahuje o 53 % méně materiálů.
VWR® sustainable lab coats - your new lab coats recycled from your old ones
Made from 100% recycled, high quality mono fibre polyesters, can be completely recycled. The recycled material can be made into new garments. Collection and recycling service is included in the cost of the garment.
Kombinéza Portwest Biztex™ ST90
Kombinéza typu 5/6, která může projít 5 cykly praní.
První pomoc s Cederroth
Zelené plasty stanic první pomoci a dávkovačů Cederroth jsou od ledna 2022 vyráběny z více než 85 % z recyklovaných plastů.
Kolekce obuvi JALAS® Green Line
První kolekce bezpečnostní obuvi, která získala ekoznačku EU (JALAS® 6418 Bio, JALAS® 6468 Eko, JALAS® 6498 Nature).
Nitrilkaučukové rukavice VWR Green
Výrobní proces těchto rukavic byl přepracován s ohledem na úsporu plynu, elektřiny a nižší emise CO2, takže můžete snížit svou ekologickou stopu a přitom stále nosit rukavice, které jsou šetrné k pokožce a poskytují vynikající bariérovou ochranu.
Biologicky rozložitelné rukavice Showa
Díky revoluční technologii Eco Best Technology® společnosti SHOWA jsou tyto rukavice navrženy s ohledem na urychlenou biologickou rozložitelnost v biologicky aktivních skládkách.
Vložky do rukavic od VWR
Tyto vložky odvádějí pot, takže rukavice jsou pak pohodlnější po delší dobu, což umožňuje snížení jejich spotřeby.
Rukavice uvex Bamboo TwinFlex D xg
Obsahují 45 % bambusové viskózy a recyklovaného polyamidu. Se sníženým množstvím obalových materiálů a neutrálním hodnocením CO2 při výrobě
Vložky do rukavic uvex planet C500
Vyrobeny pomocí technologie Bamboo TwinFlex®, která zajišťuje maximální odolnost proti proříznutí, výjimečnou odolnost proti oděru a vynikající pohodlí při nošení.
Ochranné brýle uvex planet i-guard
Řada modulárních ochranných brýlí vyrobená za použití biologických a recyklovaných materiálů, s vylepšeným obalem a energií použitou ve výrobním procesu ze zdrojů biomasy.
Ochranné brýle Bolle Solis Go Green
Nylonová obruba je vyrobena z recyklovaných rybářských sítí, přičemž výroba, přeprava a balení jsou nyní šetrnější k životnímu prostředí a nezahrnují plastové obaly.
Bezpečnostní obuv Elten L10 – vyrobená z ekologicky šetrné kůže Terracare
Společnost Elten pracuje se stroji, které jsou navrženy s ohledem na energetickou a materiálovou účinnost. Díky tomu při výrobě vzniká méně odpadu. Vyrábí se v Německu, což znamená méně přepravy.
Obuv Portwest Vegan
Při výrobě těchto řad obuvi se nepoužívají žádné živočišné produkty ani vedlejší produkty živočišného původu.
Bezpečnostní obuv uvex 1 G2 Planet
Vyrobena z recyklovaných materiálů a zabalená do obalu z recyklovaných materiálů. Vyrobena v evropském zařízení, které využívá obnovitelné zdroje energie a produkuje menší množství odpadu.
Chemicky odolné kombinézy Dupont, Tyvek® 500 Xpert
Volitelné ekologické obaly (možnost volně baleného zboží) snižují množství odpadu a spotřebu energie.
Ekologicky šetrné laboratorní pláště
Laboratorní pláště vyrobené z recyklovaných materiálů, které se dodávají s recyklačním plánem na konec jejich životnosti.
Helmy JSP s recyklační službou
Ucelená řada ochranných helem s kompatibilním recyklačním plánem (platíte pouze za zpětnou dopravu).
Ochranné pracovní přilby uvex planet
Skořepina obsahuje 30 % bioplastu a upínací pásek obsahuje 50 % recyklovaných materiálů. Zabaleno do menšího množství obalů z recyklovaných materiálů.