Filtrace
Rozpuštěné potraviny se často velmi obtížně filtrují vzhledem k relativně velkým částicím materiálu, které jsou přítomny v roztoku. V závislosti na aplikaci a použité analytické technice lze k čištění vzorků použít produkty, jako jsou skládané filtrační papíry pro gravitační filtraci nebo stříkačkové filtry pro přetlakovou filtraci.
Filtrační papíry
Společnost VWR nabízí široký sortiment filtračních papírů...
Stříkačkové filtry
Přetlak může usnadnit filtraci!
Filtry ze skleněných vláken
Filtry ze skleněných vláken nabízejí vysoké průtoky, vysokou kapacitu zatížení, širokou tepelnou toleranci a vynikající zadržování sraženin...