Laboratorní autoklávy a příslušenství
Autoklávy se používají ke sterilizaci zařízení a materiálů pomocí nasycené páry o vysokém tlaku.
Typická náplň zahrnuje laboratorní sklo, zařízení, nástroje a samozřejmě média kultur. Rostoucí oblast použití autoklávu představuje ošetření odpadního materiálu před likvidací a jeho sterilizaci, příkladem je patogenní odpad před konečnou likvidací.
Nabízíme stolní i větší laboratorní autoklávy s volbou předního nebo horního plnění, které se dodávají v různých velikostech dostupných od všech hlavních dodavatelů a také z naší řady VWR Collection.
Pokud potřebujete validaci autoklávovacího cyklu, nabízí společnost VWR také ohromný sortiment zapisovačů dat a dalšího nezbytného příslušenství jako koše, tácy a fólie.
Autoklávy s předním plněním
Nejnovější modely ve všech kapacitách...
Stojany a boxy
Výběr nádob pro snadnou manipulaci s materiály určenými k autoklávování nebo dezinfekci...
Pásky, fólie a papíry
Produkty určené k přípravě spotřebního materiálu pro autoklávování...
Zapisovače
Společnost VWR nabízí široký výběr zapisovačů dat...
Indikátory
Tyto indikátory pro autoklávy slouží k ověření sterility materiálů...