Titrace Karl Fischer
Výběr kompaktních odměrných nebo coulometrických titrárorů Karl Fisher a odpovídajících činidel pro stanovení vody.
- Odměrné titrátory Karl Fischer jsou určeny pro střední až velké objemy vody (mg rozsah). Kombinují rychlé a přesné stanovení obsahu vody a snadnou obsluhu
- Coulometrické titrátory Karl Fischer jsou určeny pro malé objemy vody (µg rozsah). Představují kombinaci rychlého a přesného stanovení obsahu vody a velmi snadné obsluhy
- Činidla Karl Fischer
Coulometrické titrátory Karl Fischer
Běžné coulorimetrické titrátory Karl Fischer umožňují velmi snadné, rychlé a přesné stanovení obsahu vody...
Činidla Karl Fischer
Aplikace Karl Fischer pro stanovení vody...