Tisk…
VWR®, Termostaty oběhové
Dodavatel: VWR Collection
462-0219EA 129940 CZK
462-0219 462-0218 462-0217 462-0216 462-0215 462-0222 462-0220 462-0221
VWR®, Termostaty oběhové
Termostaty oběhové Otevřené cirkulační systémy Lázně s vnitřním oběhovým čerpadlem
Cirkulační lázně z nerezové oceli s možností volby pokročilého programovatelného nebo pokročilého digitálního regulátoru teploty. Oba se snadno ovládají díky velkým, intuitivním displejům a více komunikačním možnostem včetně USB-A a B, RS232/485, ethernetu a externí teplotní sondy. K odtoku nádrže lze přistupovat odstraněním předního panelu. Všechny modely jsou vybaveny uživatelsky nastavitelnými bezpečnostními vypínacími body pro vysokou teplotu a ochranou proti přehřátí. Povrch DuraTop ™ je chladný na dotek i při provozu při vysokých teplotách.
  • Pracovní teploty od okolního prostředí 10 do 200 °C se stabilitou ±0,01 °C
  • Tlakové/sací čerpadlo s proměnnými otáčkami s možností externí cirkulace a regulace teploty
  • Otočné ovladače 180™, systém uložení víka LidDock™ a chemicky odolná plošina DuraTop™
  • Plánování událostí (čas a datum), hodiny v reálném čase a teplotní trendy až na 10 dní s pokročilými programovatelnými modely
  • Volitelné domovské obrazovky a nápověda na obrazovce
  • Automatická a/nebo uživatelsky nastavitelná optimalizace výkonu
Digitální model je vybaven intuitivním displejem s úhlopříčkou 9,5 cm a dotykovým ovládáním, jednobodovou kalibrací, menu a navigací ve čtyřech jazycích: francouzština, němčina, španělština a angličtina.
Programovatelný model je vybaven intuitivním dotykovým SmartTouch displejem s úhlopříčkou 10,9 cm, možností pětibodové kalibrace, menu a navigací v šesti jazycích: francouzština, němčina, španělština, angličtina, čínština a arabština. Zařízení je navíc vybaveno funkcí programování (deset programů se 100 kroky).
Comply with DIN 12876-1, Safety Class III
Maximum pump capacities:
16,7 l/min, 250 mbar; suction: 12,2 l/min
Certifikace: Zařízení vyhovuje normě DIN 12876-1 Třída bezpečnosti III
Maximální průtok čerpadla:
16,7 L/min, 250 mbar; sání 12,2 L/min.
Informace o dodávce: Dodává se s krytem nádržky, obtokovou hadičkou, samčím vstupním a výstupním adaptérem pro hadičky 47, 63 a 95 mm, součástí jsou také adaptéry ¼" na M16. Podrobnosti o sondách a příslušenství naleznete na www.vwr.com. dodávané hadičky lze použít pouze do 120 °C. Pokud pracujete při vyšších pracovních teplotách, musíte obtokové hadičky a armatury přizpůsobit požadované pracovní teplotě - kontaktujte prosím svého obchodního zástupce Avantor.
Upozornení: * RT = okolní teplota