Tisk…
Jednorázové zkumavky pro ULTRA-TURRAX® Tube Drive a ULTRA-TURRAX® Tube Drive control
Dodavatel: IKA
3703000 3703300 3699500 3699600 3700500 3700600 3703200 3699700 3699800 3701500 3701600 3701700 3703100 20003207 3700701 10013007
431-2892EA 6990 CZK
431-2892 431-2893 531-0480 531-0481 531-0477 531-0478 531-0469 531-0482 531-0483 531-0491 531-0492 531-0493 431-0135 IKAA20003207 IKAA3700701 IKAA10013007
Jednorázové zkumavky pro ULTRA-TURRAX® Tube Drive a ULTRA-TURRAX® Tube Drive control
Homogenizátory Homogenizátory stolní
Zkumavky ST-20 a ST-50 sestávají ze zkumavky, míchacího zařízení a uzávěru.
  • ideální pro mixování, míchání a extrakce
  • vhodné pro přípravu suspenze vzorků půdy a testování rozpustnosti pro léčiva
  • objem zkumavek 20 a 50 ml
Zkumavky DT-20 a DT-50 sestávají ze zkumavky, dispergačního zařízení a uzávěru.
ideální pro disperzi, homogenizaci, suspenze
vhodné pro použití ve farmakokinetice, metabolických studiích a diagnostice
objem zkumavek 20 a 50 ml
Zkumavky BMT-20-G a BMT-50-G pro kulový mlýn jsou složeny ze zkumavky,kuličky (G=glass; sklo) a uzávěru.
ideální pro suché mletí suchých a křehkých vzorků (např. kaolin, sádra, barevné pigmenty, tablety)
vhodné pro maceraci buněk a zpracování materiálů smíchaných s tekutinami
objem zkumavek 20 a 50 ml
Informace pro objednávání: K dispozici jsou i jiné zkumavky, včetně sterilních verzí (označených jako gama) a zkumavek s uzávěry s propíchnutelnou membránou (M) pro dávkování a odběr vzorků.