Tisk…
Homogenizátor, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Dodavatel: IKA
3725000 3725003 3725002 3725001
431-0176EA 80030 CZK
431-0176 431-0178 431-0177 IKAA3725001
Homogenizátor, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenizátory Homogenizátory stolní
Model stojanový, rozsah objemu 1 až 2000 ml. Homogenizátor T 25 je ideální pro aplikace, jako je homogenizace vzorků odpadních vod, pro použití v laboratorních reaktorech, dispergační práce pod vakuem/tlakem a příprava vzorků v lékařské diagnostice.
  • digitální displej pro přesné sledování nastavené a skutečné rychlosti
  • široký výběr dispergačních nástrojů, které vyhovují vaší aplikaci
  • stanovené konfigurace rotoru/statoru poskytují konzistentní výsledky
  • ochrana motoru proti přetížení
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 20
Informace pro objednávání: Dispergační prvky a příslušenství je nutné objednat zvlášť.