Tisk…
Selective Supplements
Dodavatel: HIMEDIA
FD004-5X5VL FD006-5X5VL
HIMEFD004-5X5VLEA 0 CZK
HIMEFD004-5X5VL HIMEFD006-5X5VL
Selective Supplements
Média mikrobiologická Mikrobiologické přísady a doplňky
Antibiotic supplement recommended for the selective isolation of various microorganisms.
  • Store at 2...8 °C