Tisk…
4-Bromobenzyl mercaptan ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26299.MD H26299.03 H26299.06
H26299.MDEA 1490 CZK
H26299.MD H26299.03 H26299.06
4-Bromobenzyl mercaptan ≥98%
4-Bromobenzyl mercaptan
Purity: 98% CAS No.: 19552-10-4 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Melting Point: 26-30° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03701566
Vzorec: C₇H₇BrS
Bod tání: 26…30 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701566
CAS číslo: 19552-10-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III