Tisk…
Míchačky magnetické pro buněčné kultury, bioMIXdrive
Dodavatel: 2MAG
80002 80001 80003 80004 98400_UK 98604_UK 98604_CH 98604 98500_UK 98500 98400_CH 98400 98500_CH
442-0790EA 37630 CZK
442-0790 442-0789 442-0791 442-0792 442-0776 442-0782 442-0781 442-0780 442-0779 442-0777 442-0775 442-0774 442-0778
Míchačky magnetické pro buněčné kultury, bioMIXdrive
Míchadla Míchačky magnetické vícemístné
Míchací systémy pro šetrné promíchání buněčných kultur. Vhodné pro systémy baněk na kultury s rotační vrtulkou a rotační kuličkou. Hermeticky uzavřený nerezový plášť je odolný vůči vodě, prachu a bakteriím.
  • Extrémně pomalé se 100% mícháním bez trhání
  • Ponořitelné do vodních lázní
  • navrženo pro dlouhodobý provoz v inkubátorech CO₂
Stupeň krytí dle IP: IP 68.
Externí řídící jednotka (nutné objednávat zvlášť).
Pomalý náběh rychlosti pro spolehlivé a bezpečné zrychlení míchadla
Funkce QuickSet pro nastavení počáteční a maximální rychlosti
Při vypínání se uloží aktuální provozní stav a nastavení
Digitální displej pro nastavení rychlosti
bioMIXcontrol a bioMIXcontrol S:
Řídící jednotky pro připojení jedné míchačky bioMIXdrive 1, 2, 3 nebo 4. Nastavení výkonu v 10 krocích. Jednotka bioMIXcontrol S je stohovatelná.
bioMIXcontrol MS4: Řídící jednotka pro připojení 4 míchaček bioMIXdrive 1. Individuální a nezávislé nastavení otáček pro každou jednotku.
Certifikace: stupeň krytí dle IP: IP 20.