Tisk…
VWR®, Homogenizátory
Dodavatel: VWR Collection
431-0290EA 51320 CZK
431-0290 431-0291 431-0292 431-0293
VWR®, Homogenizátory
Homogenizátory Homogenizátory stolní
Tyto kompaktní homogenizátory jsou vhodné pro všechny standardní dispergační úkoly a intenzivní míchání. Jednotky jsou robustní a jejich stabilita zabraňuje pulsačním oscilacím a vibracím, je také jednoduchá a bezpečná výměna agregátů pro různé úkoly.
  • Snadné ovládání pomocí vypínače a regulace rychlosti
  • Inteligentní regulace rychlosti pro dlouhou životnost zařízení
  • Nízká hladina hluku
  • Výškově nastavitelný stojan (k dispozici jako volitelná výbava)
  • Snadná výměna agregátu
  • Modely M, L a XL poskytují stabilitu rychlosti i při změnách viskozity
  • Model XL poskytuje ochranu proti přehřátí, přetížení a zablokování
Tento ruční homogenizér S je ergonomický, lehký a ideální pro rychlé zpracování menších objemů vzorků, od 0,1 do 300 ml.
Homogenizátor M má elegantní, zvukově izolované pouzdro, které ukrývá dostatek výkonu, aby bezpečně a rychle zvládl různé aplikace od přípravy vzorků po testování receptur a receptur produktů, pro objemy vzorků 0,1 až 5000 ml.
Homogenizér L se vyznačuje vysokým výkonem pohonu a elegantním designem, jeho velká rezervní kapacita znamená, že jej lze použít pro přípravu vzorků s velkými objemy stejně snadno jako vzorky s malými objemy. Je ideální pro objemy vzorků od 100 do 10000 ml.
Homogenizátor XL je nejvýkonnější pohonná jednotka, s plynulou regulací rychlosti a vysokou rychlostí hrotu nabízí řešení pro širokou škálu aplikací míchání, ideální pro objemy vzorků od 2000 do 20000 ml.
Aplikace zahrnují mletí vzorků zvířecích a lidských tkání v různých tekutinách a objemech, přípravu vzorků pro extrakci a rozpouštění organických materiálů, přípravu vzorků pro lékařské diagnostické postupy, stejně jako analýzu DNA, extrakci systémů/látek ze vzorků rostlinného původu, narušení živočišných a lidských buněk a deaglomerace sjednocených buněčných struktur.
Informace pro objednávání: Dodáváno bez příslušenství.