Tisk…
4-Bromobenzothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR908977-1G OR908977-5G
APOSOR908977-1GEA 1580 CZK
APOSOR908977-1G APOSOR908977-5G
4-Bromobenzothiazole 98%
4-Bromobenzothiazole
Vzorec: C₇H₄BrNS
Bod varu: 90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11858590
CAS číslo: 767-68-0