Tisk…
4-Bromobenzyl mercaptan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Bromotoluene-α-thiol
OR51963-1G OR51963-5G
APOSOR51963-1GEA 910 CZK
APOSOR51963-1G APOSOR51963-5G
4-Bromobenzyl mercaptan
4-Bromobenzyl mercaptan
Vzorec: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Bod tání: 26…30 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701566
CAS číslo: 19552-10-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III