1-Bromobutane-2,3-dione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46042-5G
OR46042-1G
APOSOR46042-5GEA
5920
CZK
APOSOR46042-5G
APOSOR46042-1G
1-Bromobutane-2,3-dione 97%
1-Bromobutane-2,3-dione
Vzorec:
C₄H₅BrO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
5308-51-0 |