Tisk…
Chlazené a topné cirkulátory, řada MAGIO™ MS
Dodavatel: JULABO GmbH
9032704 9032705 9032707 9032713.N1 9032713.S1 9032714.N1 9032714.S1 9032716.N1 9032715.N1 9032717.N1 9032728.N1 9032757
461-1429EA 232540 CZK
461-1429 461-1430 461-1432 461-1433 461-1434 462-0638 462-0639 462-0640 JULA9032715.N1 JULA9032717.N1 JULA9032728.N1 JULA9032757
Chlazené a topné cirkulátory, řada MAGIO™ MS
Termostaty oběhové Otevřené cirkulační systémy Termostaty cirkulační pro ohřev/chlazení
Chlazené a topné cirkulátory řady MAGIO™ pracují s rozsahem pracovních teplot −50 až +300 °C a topným výkonem až 3 kW. Díky výkonnému tlakovému/sacímu čerpadlu jsou zařízení MAGIO™ ideální pro použití i při venkovních teplotách. Rozsáhlý sortiment příslušenství a vynikající dynamika umožňuje modulární a individuální přizpůsobení cirkulátorů MAGIO™ dané aplikaci.
  • Jasný, snadno čitelný displej
  • Integrovaný programátor umožňuje spouštění teplotních časových profilů
  • Smáčené díly z nerezové oceli znamenají, že jednotky jsou ideální pro náročné externí aplikace
  • Automatické vypnutí v případě vysoké teploty nebo nízké hladiny kapaliny, aby se zabránilo možnému poškození
  • Vanové nádrže mají vysoce kvalitní tepelnou izolaci pro úsporu energie a zabudovaný vypouštěcí kohout
  • Výkonná, plynule nastavitelná tlaková/sací pumpa
  • Výběr modelů s přírodním chladivem šetrným k životnímu prostředí
Moderní barevný dotykový TFT displej s vysokým rozlišením má vícejazyčné uživatelské rozhraní a na první pohled zobrazuje všechny důležité informace. Tři velké, předdefinované hlavní obrazovky obsahují přehledná data a grafiku s různými prioritami použití. Všechny funkce displeje lze snadno ovládat prsty.
Moderní rozhraní umožňuje snadné ovládání na dálku, praktickou správu dat a také integraci do procesních struktur. Všechny jednotky MAGIO™ mají integrované připojení PT100, rozhraní USB, RS232 a ethernet. Analogová rozhraní se dodávají ve formě volitelného příslušenství.
Max. průtok/max. tlak: 31 L/min, 0,92 bar (tlak), 0,4 bar (sání)
Certifikace: Classification III according to DIN 12876-1. IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21.
Informace o dodávce: Supplied with bath cover and two each barbed fitting for tubing 8 and 12 mm inner Ø (pump connections M16×1 male).
Upozornení: Poznámka: chladicí výkon při teplotách +20, 0; −10, −20, −30 a −40 °C