Tisk…
Topné cirkulátory řady MAGIO™ MS a MX
Dodavatel: JULABO GmbH
9032504 9033506 9033512 9033526
461-1423EA 130120 CZK
461-1423 461-1424 461-1425 461-1426
Topné cirkulátory řady MAGIO™ MS a MX
Termostaty oběhové Otevřené cirkulační systémy Lázně s vnitřním oběhovým čerpadlem
Řada topných cirkulátorů MAGIO™ pracuje s rozsahem provozních teplot 20 až +300 °C a topným výkonem až 3 kW. Se svým výkonným tlakovým/sacím čerpadlem jsou jednotky MAGIO™ ideální pro použití i při venkovních teplotách. Široký sortiment příslušenství a vynikající dynamika cirkulátorů MAGIO™ umožňuje modulární a individuální přizpůsobení se dané aplikaci.
  • Integrované programovací zařízení umožňuje spouštění teplotních časových profilů
  • Smáčené díly vyrobené z nerezové oceli předurčují jednotky k použití pro náročné venkovní aplikace
  • Automatické vypnutí v př