Tisk…
VWR®, Homogenizátor Bead Mill MAX
Dodavatel: VWR Collection
432-0380EA 259060 CZK
432-0380 432-0453
VWR®, Homogenizátor Bead Mill MAX
Homogenizátory Homogenizátory stolní
VWR® Bead Mill MAX je prémiový model řady homogenizérů VWR Bead Mill. VWR Bead Mill MAX slouží k mletí, lýze a homogenizaci nejnáročnějších vzorků s opakovatelnými výsledky. Jedinečný pohyb držáku zkumavek zajišťuje vnitřní pohyb kuliček, omezuje víření a vytváří největší nárazovou sílu ze všech kuličkových mlýnů na trhu.
  • Volitelnou kryo chladicí jednotku pro zamezení zvýšení teploty vzorku v průběhu homogenizace (vyžaduje stlačený vzduch, tekutý dusík nebo suchý led v ethanolu) lze objednat zvlášť
  • Uživatelsky přívětivé vícejazyčné rozhraní