Tisk…
Nikotinamid-adenindinukleotid (oxidovaná forma)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
A1124.0005EA 5730 CZK
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
Nikotinamid-adenindinukleotid (oxidovaná forma)
Nikotinamid-adenindinukleotid (oxidovaná forma)
Vzorec: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Bod tání: 140 to 142 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036253
CAS číslo: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370