Tisk…
N-Benzylidenemethylamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Benzylidenemethanamine
106010250 106011000 106010050
ACRO106010250EA 6070 CZK
ACRO106010250 ACRO106011000 ACRO106010050
N-Benzylidenemethylamine 99%
N-Benzylidenemethylamine
CAS No.: 622-29-7
Vzorec: C₈H₉N
MW: 119.167 g/mol
Bod varu: 75…80 °C (18 mmHg)
Hustota: 0.96 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008294
CAS číslo: 622-29-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g