Tisk…
D-erythro-Sphingosine (synthetic) 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: D-Sphingosine, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, (2S,3R,E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, 4-Sphingenine, (2S,3R,E)-2-Aminooctadec-4-ene-1,3-diol
331530500 331532500
ACRO331530500EA 8530 CZK
ACRO331530500 ACRO331532500
D-erythro-Sphingosine (synthetic) 99+%
D-erythro-Sphingosine
Appearance: White to cream Powder or waxy solid
Vzorec: C₁₈H₃₇NO₂
MW: 299.50 g/mol
Bod tání: 81…82 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00036751
CAS číslo: 123-78-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %