N-Benzylidenemethylamine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Benzylidenemethanamine
B25161.06
B25161.14
B25161.22
B25161.06EA
1620
CZK
B25161.06
B25161.14
B25161.22
N-Benzylidenemethylamine ≥98%
N-Benzylidenemethylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 622-29-7
Molecular Formula: (C6H5)CH=NCH3
Formula Weight: 119.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5520
Boiling Point: 66-69°/10mm
Beilstein Reference: 878278
MDL No.: MFCD00008294
Vzorec:
C₈H₉N Bod varu: 66…69 °C (10 mmHg) Hustota: 0,967 Bod vzplanutí: 77 °C (170 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008294 CAS číslo: 622-29-7 EINECS: 210-728-2 |