Tisk…
Termostaty cirkulační, řada ecocool™
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS
ECOCOOL150R ECOCOOL100R
GRANECOCOOL150REA 165360 CZK
GRANECOCOOL150R GRANECOCOOL100R
Termostaty cirkulační, řada ecocool™
Termostaty oběhové Otevřené cirkulační systémy Termostaty cirkulační pro ohřev/chlazení
Řada ekologických chlazených/ohřívacích cirkulačních van s intuitivním uživatelským rozhraním a elegantním designem. Jednotky nabízejí významné úspory provozních nákladů a zároveň poskytují výkonné chlazení v případě potřeby. Výběr ze 2 modelů s teplotním rozsahem –25 až +150 °C (v závislosti na modelu*). Ideální pro aplikace ve farmaceutických, vzdělávacích, průmyslových a biologických oblastech pro použití s ​​mini poloprovozními reaktory, chlazení rotačních výparníků, nahrazení chlazení tekoucí vodou z vodovodu, ponoření malých vzorků, fotometrie, chromatografické systémy, příprava vzorků, obecné chlazení, reakční chemie, teplota řízení, výroba polovodičů, reometrie, refraktometrie a elektroforézní chlazení.
  • plně barevný, QVGA TFT displej s rozhraním v 5 jazycích u jednotek ecocool 150R
  • aktivní chlazení v celém teplotním rozsahu až do +200 °C
  • eco režim optimalizuje potřebnou regulaci chlazení a umožňuje v případě potřeby rychlé zchlazení
  • skutečná úspora energie až 80 % v pohotovostním stavu ve srovnání se standardními kompresorovými chladiči, u kterých dojde pouze k vypnutí kompresoru
  • termostat a chladič fungují synchronizovaně a nikdy nepracují samostatně, což eliminuje jakékoliv nebezpečí přehřátí či zmrazení
  • přední ventilová výpusť bez úniků a jediný přední spínač pro pohodlí uživatele
  • bez bočních větracích otvorů, jsou umístěny z hlediska pohodlí uživatele, nikoliv jednoduchosti konstrukce jednotky; Termostat může být umístěn v úhlu 90° pro umístění na délku
ecocool™100R je termostat cirkulační pro univerzální použití s digitálním displejem, pro použití od –20 do +100 °C, s chladicím výkonem 250 W. 2 kalibračních bodů.
ecocool™150R je univerzální cirkulační lázeň s digitálním displejem pro použití od –25 do +150 °C, poskytuje chladicí výkon 350 W. Jednotka je programovatelná (1×30) s nastavitelným čerpadlem, USB a zásuvkou teplotní sondy. 5 kalibračních bodů.
Max. průtok / max. tlak: ecocool™100R: 17 l/min, tlak 250 mbar. ecocool™150R: 14 až 22 l/min, tlak 530 mbar.
Informace o dodávce: Všechny modely jsou dodávány smontované jako sady připravené k použití, standardně kompletní s 2×1,5 m, 9 mm vnitřním Ø potrubí, sponami a konektory. Teplotní rozsah dodávaných hadic: −40 až +100 °C (lze zkrátit na požadovanou délku). K dispozici je také volitelná dokumentace IQ/OQ/PQ, vysokoteplotní hadice, vysokotlaká čerpadla, alternativní konektory, teplotní sondy a řídicí software Labwise™ (pro LT ecocool™ 150R a 200).
Upozornení: chladící výkon při +20, 0, −10 a −20 °C.