VWR®, Egg Yolk Emulsion
Dodavatel: BDH Prolabo
8140
EY4500
EY4000
8140.EA
0
CZK
8140.
EY4500
EY4000
VWR®, Egg Yolk Emulsion
Média mikrobiologická
Mikrobiologické přísady a doplňky
Additive for Cereus selective agar base acc. to Mossel.
- Irradiated