Tisk…
Homogenizátory, T 65 basic a T 65 digital ULTRA-TURRAX®
Dodavatel: IKA
4234500 4234501
431-1009EA 299520 CZK
431-1009 IKAA4234501
Homogenizátory, T 65 basic a T 65 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenizátory Homogenizátory stolní
Stojanový model, rozsah objemu 2 až 50 litrů.
  • určeno pro pilotní provozní aplikace s 3fázovým napájením
  • elektronická regulace otáček a ochrana proti přetížení
  • 3dispergační nástroje (konfigurace rotor/stator) pro širokou škálu aplikací a konečnou jemnost
  • zásuvné konektory usnadňují přepínání dispergačních nástrojů
  • reprodukovatelné operace díky konstantní rychlosti i při změnách viskozit
  • dispergační prvky z ušlechtilé oceli pro použití za vakua a tlaku
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 54
Informace pro objednávání:
Cables and plugs not supplied. Dispersing elements and accessories must be ordered separately.