Tisk…
Homogenizátor, T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Dodavatel: IKA
3720003 3720000 3720002 9022800
431-0187EA 31920 CZK
431-0187 431-0183 431-0186 IKAA9022800
Homogenizátor, T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenizátory Homogenizátory stolní
Model stojanový, rozsah objemu 1 až 1500 ml. Pohon digitální T 18 nabízí široký rozsah rychlostí od 3000 do 25000 min⁻¹ , umožňuje pracovat při vysokých obvodových rychlostech i při malých průměrech rotorů. Velký výběr dispergačních prvků zaručuje širokou škálu aplikací.
  • digitální zobrazení rychlosti
  • elektronická regulace otáček a ochrana proti přetížení
  • dispergační prvky z ušlechtilé oceli lze rychle a snadno vyčistit
  • plastové jednorázové dispergační prvky jsou k dispozici ve dvou velikostech
  • zobrazení chybového kódu
IP protection class according toMore Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model T 18 digital
Environmentally Preferable
Objem H₂O 1 - 1500 ml
Maximální viskozita 5000 mPas
Rozsah rychlosti 3000 - 25000 min⁻¹
Stabilita rychlosti 1%
Třída příkonu/výkonu motoru 500/300 W
Displej LED
Š×H×V 87×106×271 mm
Hmotnost 2,5 kg
Úroveň zvuku 75 dB(A)