Tisk…
Nikotinamid-adenindinukleotid (oxidovaná forma), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
N8285-15VL
SIALN8285-15VLEA 7230 CZK
SIALN8285-15VL
Nikotinamid-adenindinukleotid (oxidovaná forma), Sigma-Aldrich®
Nikotinamid-adenindinukleotid (oxidovaná forma)
Vzorec: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Bod tání: 140 to 142 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036253
CAS číslo: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370