Tisk…
Chlazené a topné cirkulátory, řada MAGIO™ MS
Dodavatel: JULABO GmbH
9032704 9032705 9032707 9032713.N1 9032713.S1 9032714.N1 9032714.S1 9032716.N1 9032715.N1 9032717.N1 9032728.N1 9032757
461-1429EA 232540 CZK
461-1429 461-1430 461-1432 461-1433 461-1434 462-0638 462-0639 462-0640 JULA9032715.N1 JULA9032717.N1 JULA9032728.N1 JULA9032757
Chlazené a topné cirkulátory, řada MAGIO™ MS
Termostaty oběhové Otevřené cirkulační systémy Termostaty cirkulační pro ohřev/chlazení
Chlazené a topné cirkulátory řady MAGIO™ pracují s rozsahem pracovních teplot −50 až +300 °C a topným výkonem až 3 kW. Díky výkonnému tlakovému/sacímu čerpadlu jsou zařízení MAGIO™ ideální pro použití i při venkovních teplotách. Rozsáhlý sortiment příslušenství a vynikající dynamika umožňuje modulární a individuální přizpůsobení cirkulátorů MAGIO™ dané aplikaci.
  • Jasný, snadno čitelný displej
  • Integrovaný programátor umožňuje spouštění teplotních časových profilů
  • Smáčené díly z nerezové oceli znamenají, že jednotky jsou ideální pro náročné externí aplikace
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health