Bezpečnostní obuv
Bezpečnostní obuv uvex s ochrannou třídou S1, S1 P, S2, S3 a S5 (EN ISO 20345), poskytuje dokonalou ochranu v průmyslových odvětvích, jako je farmacie, biofarmacie, potravinářství a nápojářství, vzdělávání, výroba, chemický průmysl, elektronika a letectví a kosmonautika. Náš sortiment 'uvex' rovněž zahrnuje pracovní obuv (ochranná třída O1, EN ISO 20345) a bezpečnostní ortopedickou obuv na míru.
ochranné sportovní boty uvex 1 – růžové, modré nebo černé
Bezpečnostní šněrovací obuv ESD. Lehká, pružná a bez kovu. V černém a dvou nápadných barevných provedeních.
bezpečnostní obuv uvex 1
Šněrovací bezpečnostní obuv ESD se svrškem z vodotěsného high-tech mikroveluru a technologií Climazone.
kožené bezpečnostní boty uvex 2 s podrážkou VIBRAM
Robustní šněrovací obuv ESD s pryžovými protiskluzovými podešvemi VIBRAM® s dvojitou hustotou.
bezpečnostní obuv uvex 2 GTX
Vodotěsná, vysoce prodyšná bezpečnostní obuv ESD s protiskluzovou podešví VIBRAM®.
uvex 2 Xenova
Lehká všestranná obuv z prodyšných materiálů a pohodlnou stélkou
obuv s rozšířenou podporou uvex 1
Ergonomická bezpečnostní obuv s vynikajícím pohodlím a maximální ochranou proti nárazům
Videa
Literatura
Podvrtnutí, zakopnutí, uklouznutí
Co se děje? Proč? A co proti tomu můžu udělat?