VWR Chemicals
Vysoce čistá chemická činidla AnalaR NORMAPUR pro laboratorní analýzy kombinují nejvyšší jakost a konkurenční ceny.
Tento ucelený sortiment nabízí více než 400 činidel vhodných pro široké spektrum analytických aplikací. Velký výběr velikostí obalů a balení: ve skleněných, plastových nebo plastem potažených skleněných láhvích. Vetší velikosti balení až do 200 l jsou také k dispozici pro mnoho řad. Všechny produkty BDH Prolabo mají na etiketě a v osvědčení o analýze uvedeno datum exspirace. Každá šarže činidel je testována s ohledem na přesnou specifikaci, aby byla zajištěna konzistentní funkce během doby použití. Specifikace uvádějí garantované maximální přípustné limity nečistot. Nejedná se pouze o „typické analýzy“. Osvědčení o analýze je možno snadno získat na našich internetových stránkách.
Zadejte jednoduše do vyhledávání chemikálii, kterou hledáte, a zobrazí se vám vše, co je k dispozici.
Individuální nabídky u poptávek na velká množství.