Analýza vlhkosti
Analýza vlhkosti je důležitou součástí řízení jakosti, kontroly výroby a vývoje produktů v řadě průmyslových odvětví včetně farmaceutického, potravinářského a dalších.
Vlhkost může ovlivňovat dobu skladovatelnosti výrobků, ale má také vliv na řadu dalších aplikací. Analyzátory vlhkosti jsou rychlou alternativou klasické metody sušení v peci.
Společnost VWR nabízí kvalitní výběr analyzátorů vlhkosti velmi známých značek, například Sortorius a Ohaus, včetně naší vlastní značky VWR. Každý nabízí své specifické vlastnosti, které splní požadavky konkrétních aplikací.
- Infračervený nebo halogenový ohřev pro rychlé výsledky
- Keramické nebo křemenné prvky pro přesnější měření
K dispozici jsou rovněž verze s ověřením (OCE) pro použití metrologii.
Výběr produktů
Analyzátory vlhkosti, VWR®
Sortiment ekonomických odolných a kompaktních přístrojů pro běžná měření.
Analyzátory vlhkosti, Ohaus
Zaměření na přesnost a snadnou obsluhu, k běžnému a profesionálnímu použití.
Analyzátory vlhkosti, Sartorius
Prémiová úroveň s vysokou přesností, k běžnému a profesionálnímu použití.
Navažovací a sušicí misky
Odolné hliníkové misky kompatibilní s většinou analyzátorů vlhkosti a sušiček.