Ohaus
Společnost Ohaus nabízí rozšířenou řadu vah pro průmyslové prostředí, od kompaktních pro potravinářské aplikace (splňují požadavky HACCP) se snadnou obsluhou až po vysoce pokročilé modulární modely s velkou kapacitou a speciálními aplikacemi, jako je počítání částic, kontrolní vážení a další.
Ranger® 7000
Zjednoduší i nejkomplikovanější průmyslová použití
- Deset pokročilých aplikačních režimů pro komplexní využití
- Rychlé a přesné výsledky díky době stabilizace 1 sekunda a rozlišení zobrazení až 75 000 bodů nebo 350 000 bodů
- Modulární váha s odlévaným kovovým krytem IP 54 a podsvíceným kovovým indikátorem pro zajištění dlouhé životnosti
- Kapacita (rozsah): 3 až 60 kg; čitelnost (rozsah) 0,01 až 10 g.