Kontrola dezinfekce
Kvalitativní a kvantitativní testovací proužky pro kontrolu procesů čištění a dezinfekce v potravinářském a souvisejících průmyslech.
Merckoquant (MQ) je sortiment kvalitativních proužků využívajících barevnou stupnici, které nabízejí indikaci rozsahu koncentrací během několika sekund bez použití pomocných činidel.
Reflectoquant (RQ) nabízí kvantitativní proužky, které se měří v malém reflektometru RQflex® 10 a poskytují výsledky za méně než jednu minutu.