Nové produkty
Objevte spolehlivější řešení k ochraně a identifikaci osob, produktů a míst pro kritické aplikace v náročných prostředích.
Vybraná řešení
M210 – Tiskárna štítků
S tiskárnou M210 s chytrým automatickým formátováním stačí jen nasadit zásobník štítků a můžete psát text a tisknout.
Tiskárna štítků M210-LAB
Tiskárna štítků M210 nabízí štítky s předem nastavenou velikostí a možnost tisku na další materiály umožňující zvládnout tisk v ještě náročnějších podmínkách na místě použití.
Tiskárna štítků M211
Návrh, náhled a tisk – vše z vašeho telefonu. Jednoduché a intuitivní ovládání tiskárny M211 umožňuje její používání na místě výkonu práce po celý den na jedno nabití baterie s odolností proti pádům, otřesům a náročným podmínkám.
Tiskárna štítků M410
S tiskárnou štítků M410 zvládnete jakoukoli úlohu související s vaší prací. Od uživatelsky přívětivých možností nabídky přístroje až po automatické nastavení štítku a tisk od jednoho okraje k druhému.
Tiskárna štítků M510
Tiskárna štítků M510 poskytuje každý den vysoce kapacitní tisk velmi kvalitních štítků a je výborným doplňkem pracovního prostoru vašich projektů.
Tiskárna štítků M511
Vytvářejte větší zprávy. Navrhujte, provádějte kontrolu před tiskem a tiskněte štítky až 38,1 mm široké – libovolným způsobem.
Tiskárna štítků M610
Tento oblíbený štítkovač podává ještě lepší výkony díky prodloužené životnosti baterie a vyšší rychlosti tisku. Nová technologie Bluetooth pro průmyslové aplikace umožňuje navrhování a tisk štítků z aplikace Brady Express Labels. Odolnost při pádu z výšky až 1,8 m je ideální pro používání v náročných podmínkách
Tiskárna štítků M611
Tato tiskárna v kompaktním provedení nabízí skutečně velké možnosti. Je ideálním společníkem pro každého, kdo potřebuje tisknout z telefonu, počítače nebo obou zařízení. Zdokonalené připojení pomocí technologie Bluetooth umožňuje současné připojení několika zařízení najednou.
Tiskárna štítků M710
Nová tiskárna štítků M710 se vyznačuje bleskovou rychlostí tisku, paměťovou kapacitou pro více než 1 000 štítků a možností tisku až 4 500 štítků na jedno nabití baterie. Díky možnosti tisku na nové materiály dokáže tisknout prakticky na cokoliv
Zdroje