Barvení
Buněčné prvky mají často různé indexy lomu, čehož lze využít k umožnění částečné identifikace pomocí různých forem mikroskopie. Pro detailní studie a přípravu trvalého preparátu se však vždy používají barvicí postupy.
Naše biologické barvy se připravují pokud možno z barviv Certstain®, která byla za tímto účelem vyrobena podle pevných specifikací a podléhají dodržování postupů kontroly jakosti odrážejících hlavní metody použití. Tato barviva se klasifikují do dvou skupin: syntetická, která jsou zdaleka největší skupinou, a přírodní. Některé z nejdůležitějších biologických barev, např. hematoxylin a karmín, náležejí však k přírodní skupině. Hematoxylin a eosin jsou nejpoužívanějšími histologickými barvami. Jejich oblíbenost vychází z jejich schopnosti jasně znázornit ohromný počet různých tkáňových struktur, jejich široké použitelnosti pro tkáň z různých míst a připravenou různými způsoby a jejich poměrné jednoduchosti.
Barvicí můstek
Ideální pro stolní barvení několika sklíček najednou...
Skleněné nádobí pro barvení
Mnohá oddělení používají automatizované barvicí nástroje, ale je vždy zapotřebí barvit vzorky buď jednotlivě, nebo v šaržích...