Ultrazvukové lázně
Ultrazvukové čištění je nejvhodnější postup pro jemné předměty.
Tato čisticí technika využívá ultrazvuk (obvykle 15–400 kHz). Účinné čištění zajišťuje jev zvaný „kavitace“, při kterém se v roztoku vytváří „čisticí bublina“ s velmi vysokým tlakem uvnitř (více než 1 000 atm).