Laboratorní lahve DURAN®
Vývoj produktů DURAN® se podobně jako u všech ostatních výrobků vyznačuje diverzifikací a rozšiřováním sortimentu. Základním bodem je originální laboratorní lahev GL 45 vyrobená z borosilikátového skla 3.3 se snadno čitelnými stupnicemi a velkým polem pro snadné značení provedeným z vypálené, vysoce odolné bílé keramiky.
Borosilikátové sklo 3.3 je atraktivní materiál nabízející nevyčerpatelné konstrukční možnosti. Mezi nejvýznamnější vlastnosti patří velmi vysoká odolnost vůči chemickým látkám, prakticky inertní chování, průhlednost, vysoká teplota použití, minimální tepelná roztažnost a výsledná odolnost vůči tepelným rázům.
Od uvedení laboratorní lahve GL 45 v roce 1972 jsou lahve značky DURAN® neustále vyvíjeny a vylepšovány. K dispozici je široký sortiment vysoce kvalitních výrobků a systémů. Velká řada variant a ucelená paleta originálního vybavení značky DURAN®nabízí téměř neomezené možnosti použití.
Tradiční lahve na reagencie DURAN®
Originální lahve a laboratorní klasika – lahev na reagencie DURAN® .
Originální lahve DURAN® GL 45
Zlatý standard víceúčelových laboratorních lahví vyrobených z vysoce čistého borosilikátového skla 3.3.
Sofistikovaná lahev DURAN® YOUTILITY
Tyto laboratorní lahve nové generace si ponechávají nejlepší vlastnosti originální lahve a přidávají k nim vylepšené funkce, uživatelskou bezpečnost a komponenty.
Čirá lahev DURAN® PURE
Sortiment vysoce kvalitních lahví a uzávěrů vyvinutý pro potřeby farmaceutického průmyslu.
Naklápěcí lahev DURAN® TILT
Sofistikovaná, opakovaně použitelná lahev pro přípravu médií pro buněčné kultury.
Prostorově úsporné lahve DURAN® SQUARE
Výhodou tohoto prostorově úsporného tvaru je uzavřené, účelné balení.
Rozšířená lahev DURAN® GLS 80®
Všechny vlastnosti originálních lahví GL 45 DURAN® doplněné o výhody rozšířeného hrdla.
Izolovaná dvoustěnná lahev DURAN®
Vnější skleněný plášť umožňuje pohodlné zahřívání nebo chlazení obsahu bez rizika zkřížené kontaminace.
Ochranná lahev DURAN® protect
Vnější plastová povrchová úprava chrání uživatele i obsah před rozbitím.
Zesílená lahev DURAN® pressure plus+
Pevněji konstruovaná láhev představuje bezpečnější alternativu pro laboratorní aplikace zahrnující vakuum nebo mírný tlak.
Lahev DURAN® pro míchání se zářezy
Vynikající lahev k vysoce účinnému míchání v kombinaci s výhodami širšího hrdla lahve GLS 80® .
Hnědá láhev s ochranou proti UV záření DURAN®
Přidání tavené externí vrstvy hnědé barvy zajišťuje ochranu obsahu před negativními účinky světla.