Průvodce SPE
Příprava vzorků
Od dob, kdy vědci začali analyzovat sloučeniny, existuje potřeba přípravy vzorků na extrakci a purifikaci složek.
Dnešní technologie přípravy vzorků, extrakce na pevné fázi (SPE), vychází z principů chromatografie a v porovnání s jinými mokrými chemickými metodami, jako je extrakce kapalina-kapalina, nabízí vyšší rychlost, omezení spotřeby a působení nebezpečných rozpouštědel a lepší reprodukovatelnost separace.
Účel přípravy vzorků
Vyčištění vzorkuJe nezbytné pro odstranění nečistot a/nebo izolaci požadované složky z matrice. Pomáhá prodloužit životnost analytické kolony, brání kontaminaci zařízení a tím chrání drahé přístrojové vybavení.
Zkoncentrování vzorkuJeho cílem je dosažení detekčních mezí analytického zařízení. Příprava vzorků před analýzou selektivně koncentruje požadované složky.
Kolony na bázi polymerů
Částice těchto pryskyřic mají velký měrný povrch a jsou velmi pevné a stabilní v rozmezí pH 1–14, navíc jsou vodou smáčitelné a nemá na ně vliv vyschnutí sorbentu. Kolony se dodávají v hydrofobním, hydrofilním a iontoměničovém provedení, což je vhodné v případě použití pokročilých detekčních metod.
Kolony na bázi silikagelu
Silikagelové sorbenty pro SPE poskytují předvídatelné a konzistentní extrakce pro diskrétní podskupiny širokého rozsahu typů vzorků. K extrakci sloučenin ze složitějších matric lze používat sorbenty v kombinovaném režimu.
K provedení extrakce na pevné fázi je nutná například níže uvedená sestava, která zahrnuje: 1 skleněnou vakuovou komoru, 1 nylonový kryt se spojkami typu luer a 1 polyetylenové těsnění, 24 jednotlivých polypropylenových kohoutů pro kontrolu průtoku, 24 nerezových jehel, 1 stojánek na odběr vzorků se 3 podpůrnými sloupky, 3 výškově stavitelné police, 9 držáků polic, 1 sestava měřiče podtlaku / polypropylenového nástavce, 1 návod.