Plynová chromatografie
Plynová chromatografie je hodnotná analytická technika, schopná separovat a kvantitativně analyzovat širokou řadu směsných vzorků a dlouhodobě poskytovat velmi spolehlivé výsledky. Používá se v rozsáhlé míře v potravinářství, ekologii a v chemickém průmyslu a je široce využitelná i v mnoha jiných oblastech. Technika využívá plyn (obvykle hélium a vodík) jakožto nosič pro vstříknutý vzorek, který se odpařuje za zvýšených teplot.
Avantor® - Hichrom GC stationary phase guide
Zobrazit produkty Avantor® Hichrom GC
Avantor® Hichrom GC cross referenční průvodce kolon