Extrakce na pevné fázi
Společnost Avantor nabízí široký sortiment kolon na bázi oxidu křemičitého a polymerů J.T.Baker® BAKERBOND™ spe, vysoce účinných kolon a disků J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk™ a běžných vakuových zpracovatelských zařízení J.T.Baker® pro zlepšení a zjednodušení čištění a zahušťování vzorků.
Kolony J.T.Baker® BAKERBOND™ spe se doporučují, je-li zapotřebí dobrý poměr mezi výkonem a vynaloženými prostředky
Kolony J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk™ se doporučují, je-li zapotřebí vyšší rychlost a vyšší výkon
Výběr produktů
Sorbenty J.T.Baker® BAKERBOND pro extrakci na pevné fázi (SPE)
Objemový plnicí materiál na bázi sorbentu.
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ extraction columns
1ml, 3ml and 6ml columns, round-rimmed and earshaped in ultraclean polypropylene or glass.
Extrakční disky J.T.Baker® BAKERBOND spe™
Disky o průměru 50 mm pro vzorky od 200 ml do 2 l. Nejedná se o náplně ani membránové disky.