Pece a inkubátory VWR
Laboratorní pece s přirozenou konvekcí – DRY-Line PRIME
DRY-Line® Tyto sušárny jsou určeny pro veškeré standardní úlohy sušení a temperování, ale také sušení laboratorního skla. Fungují v teplotním rozsahu od 50 do 300 °Ca jsou určeny k použití v biologických, chemických, medicínských, farmaceutických a fyzikálních laboratořích.
- Vynikající řízení teploty
- Pece založené na přirozené konvekci pro celou řadu aplikací
- Ochrana proti přehřátí splní vaše požadavky na bezpečnost
Laboratorní pece s nucenou konvekcí – VENTI-Line PRIME
VENTI-Line® Tyto sušárny jsou určeny pro veškeré standardní úlohy sušení a temperování, ale také sterilizace laboratorního skla. Funkce nucené konvekce zajišťuje dokonalou regulaci teploty a jednolitost v komoře, vhodné pro širokou škálu aplikací.
- Nucená konvekce pro vynikající rovnoměrnost teplot
- Regulace rychlosti větráku vyhoví vašim požadavkům na aplikace
- Vynikající regulace teploty splňující přísné požadavky
Chlazené inkubátory – řady INCU-Line Basic a Premium
Tyto inkubátory chlazené kompresorem s nucenou konvekcí vzduchu zajistí teploty v rozmezí 3 až 70 °C. S vnitřní komorou z nerezové oceli (DIN 1.4016) a povrchem z práškově lakovaného plechu. Tyto modely mají intuitivní nabídku, rozhraní USB pro stahování dat na USB flash disk a lze je připojit do sítě LAN.
- Nucená konvekce vzduchu pro dokonalou rovnoměrnost teplot
- Barevný dotykový displej All-New 4,3”
- 5segmentový teplotně-časový profil a nastavitelné doby náběhu splňující veškeré požadavky na programování
Chlazené inkubátory – řada INCU-Line ILPR Premium
Chlazené inkubátory s technologií Peltier zajišťují vynikající teplotní stabilitu a rovnoměrnost. Jsou energeticky efektivní a ekologicky šetrné, jejich provoz je nízkohlukový a téměř bez vibrací – nemají kompresor.
- Rychlá regulace teploty pomocí technologie Peltier
- Vynikající odolnost chemickým látkám vzhledem k vnější i vnitřní části vyrobené z nerezové oceli
- Vhodné pro prostředí uplatňující SLP
Laboratorní inkubátory s přirozenou konvekcí – INCU-Line PRIME
INCU-Line® Tyto mikrobiologické inkubátory jsou navrženy ke kultivaci organismů při homogenních teplotách. Fungují v teplotním rozsahu od 5 °C nad teplotu okolního prostředí po 100 °C a lze je například používat k mikrobiologickému testování, stanovování počtu mikrobů a testování stárnutí/životnosti / vyhřívanému skladování.
- Přirozená konvekce pro vaše základní požadavky na inkubaci
- Vnitřní a vnější dvířka k prevenci tepelných ztrát
- Plášť z práškově lakovaného plechu a vnitřní část z nerezové oceli pro ochranu před chemikáliemi
PODÍVEJTE SE na další řady spolehlivého laboratorního vybavení VWR
Klikněte na Požádat o nabídku a využijte naše exkluzivní akce právě teď!