Nejtenčí chemicky odolné jednorázové rukavice
Seznamte se s novou rukavicí Microflex 93-260, která mění podobu chemické ochrany rukou. Díky inovativnímu třívrstvému designu nabízí model Microflex 93-260 pracovníkům spolehlivou ochranu při manipulaci s chemikáliemi.
Inovativní třívrstvý design*
Jedinečná třívrstvá konstrukce se vyznačuje měkkým vnitřkem, který byl speciálně navržen po snadné nasazování a sundávání. Jejich pružná prostřední vrstva zajišťuje maximální ochranu před kyselinami a zásadami, zatímco odolná vnější strana poskytuje maximální ochranu před organickými rozpouštědly. Vzhledem k tomu, že tuhá vnější část dokáže déle odolávat náročným fyzickým a chemickým podmínkám, nemusí si pracovníci rukavice příliš často měnit, což znamená vyšší produktivitu.
Odolná chemická ochrana
Model Microflex 93-260 poskytuje odolnou chemickou ochranu, která splňuje požadavky evropské normy EN 374 i korejské normy KOSHA. Při testování s agresivními chemikáliemi, jako je kyselina sírová, n-heptan, hexan a metanol, předvedl model Microflex 93-260 působivé doby průniku materiálem, mnohdy lepší než u konkurenčních výrobků.
Komfort, který nemá obdobu
Model Microflex® 93-260, který je vyroben z inovativního nitrilu a neoprenového kompozitu, má tloušťku pouze 7,8 mm (0,19 mil) a nabízí všechny výhody jednorázové rukavice odolné proti potřísnění: výjimečný komfort, přizpůsobení, zručnost a úchop. Tyto vlastnosti v kombinaci s technologií Ergoform Design Technology pomáhají snižovat únavu svalů ruky a předloktí, což umožňuje pracovníkům zvýšit produktivitu a snížit pravděpodobnost nákladných či nebezpečných nehod a rozlití tekutin.
* Proces používaný k výrobě této třívrstvé rukavice čeká na udělení patentu.
Leták
Podívejte se na naše videa
![]() |
|||
Představení rukavic Microflex 93-260 |