Tisk…
Fixed Angle Rotors for MIKRO 2.0 Centrifuges
Dodavatel: Hettich
1540 2413 2414 2415 2419
521-4356EA 27430 CZK
521-4356 521-4358 521-4354 521-4355 521-4357
Fixed Angle Rotors for MIKRO 2.0 Centrifuges
Centrifugy Rotory
Úhlové rotory, 45°, s biotěsněním víka.
  • Rychloupínací víko
Rychloupínací víko zlepšuje manipulaci tím, že umožňuje rychlé a biologické utěsnění, otevření a bezpečnou přepravu každého rotoru. To usnadňuje manipulaci a urychluje proces centrifugace.