TriLink® 7-Deaza-7-Propargylamino-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate
Dodavatel: TriLink BioTechnologies
N-2069-1
N-2069-10
N-2069-100
N-2069-5
SOLUN-2069-1EA
9070
CZK
SOLUN-2069-1
SOLUN-2069-10
SOLUN-2069-100
SOLUN-2069-5
TriLink® 7-Deaza-7-Propargylamino-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate
Činidla pro nukleové kyseliny
Nukleotidy
- Grade: RUO
Upozornení: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.