TriLink® 2'-O-Methyl-N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate
Dodavatel: TriLink BioTechnologies
N-1112-1
N-1112-10
N-1112-100
N-1112-5
SOLUN-1112-1EA
2150
CZK
SOLUN-1112-1
SOLUN-1112-10
SOLUN-1112-100
SOLUN-1112-5
TriLink® 2'-O-Methyl-N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate
Činidla pro nukleové kyseliny
Nukleotidy
- Grade: RUO
Upozornení: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.