Řada klimatických komor ICH nabízí rychlou a přesnou regulaci teploty od 10 do 60 °C se zvlhčováním od 10 do 80 % RH. Tyto kompresorem chlazené jednotky mají vnitřní komoru a kryt z nerezové oceli, což zajišťuje dlouhou životnost a snadné čištění. Modely ICH mají regulaci vlhkosti, modely ICH L mají regulaci vlhkosti a osvětlení a modely ICH C mají vlhkost a elektronickou regulaci CO₂ s automatickým nastavením nuly, systémem měření NDIR a autodiagnostickým systémem.
- Intuitivní, uživatelsky přívětivý TwinDISPLAY se 2 TFT displeji. ControlCOCKPIT s USB portem. Parametry ControlCOCKPIT: Teplota (Celsius nebo Fahrenheit), rychlost ventilátoru, doba programu, relativní vlhkost, osvětlení, časová pásma a letní čas
- Dva snímače PT100 ve 4vodičovém obvodu pro vzájemné monitorování, přebírající funkce v případě chyby
- Zaprotokolovaná data protokolu se zobrazují na ControlCOCKPIT (max. 10 000 hodnot odpovídá cca 1 týdnu)
- Ethernetové rozhraní pro čtení protokolu protokolu a pro nahrávání a implementaci programů a pro online protokolování
- Vícenásobná ochrana proti přehřátí se zvukovým a vizuálním alarmem: Elektronické sledování teploty Bezpečnostní zařízení TWW třídy 3.3 nebo bezpečnostní zařízení TWB třídy 2, nastavitelné na displeji (nezávisle nastavitelná přehřátí, která chrání vzorky a komoru) a mechanický omezovač teploty TB ( třída ochrany 1) podle DIN12880. AutoSAFETY se automaticky přizpůsobí nastavené hodnotě v rámci volně nastavitelného rozsahu tolerance. Nastavení individuálních min/max hodnot pro přehřátí nebo podhřátí
Všechny modely jsou vybaveny intuitivním ovládacím a logovacím softwarem AtmoCONTROL, který používá k zadávání hodnot symboly drag and drop. Software umožňuje online sledování až 32 připojených spotřebičů a může odeslat automatickou poplachovou zprávu na jednu nebo několik e-mailových adres. Složité rampovací procesy lze naprogramovat rychle a snadno. Komory jsou ideální pro testy stability a skladování farmaceutických produktů podle ICH Q1A a Q1B varianta 2 (vyžaduje volitelnou osvětlovací jednotku 8000 Lux pro ICH L) a podobných globálních standardů pro testy stability kosmetiky a potravin. Modely ICH C s regulací CO₂ a vlhkosti jsou ideální pro provádění testů stavebních materiálů nebo aplikací v buněčné biologii při teplotách nižších než je okolní teplota.
Informace pro objednávání: Dodáváno bez roštů nebo polic, požadované nerezové rošty, perforované police nebo zesílené rošty objednejte samostatně. Pro všechny objemy komor je nutné dodatečně objednat minimálně 2 police nebo mřížky. Na vyžádání je k dispozici řada příslušenství a továrně namontované možnosti, jako jsou světelné moduly LED, přístupové porty a vnitřní zásuvky. Před objednáním kontaktujte společnost Avantor pro další podrobnosti, protože tyto nelze dodatečně namontovat.
Upozornení: Více informací o rozsahu nabídky polic naleznete na našich stránkách vwr.com nebo u svého obchodního zástupce společnosti Avantor International.