Tisk…
Cooled incubators, ICP series
Dodavatel: MEMMERT
ICP110 ICP260 ICP450 ICP750
390-0613EA 207450 CZK
390-0613 390-0614 390-0615 390-0617
Cooled incubators, ICP series
Inkubátory Inkubátory chlazené
Řada chlazených inkubátorů má teplotní rozsah od pod nulou až do 60 °C, jednotky zajišťují rychlé a přesné doby ohřevu a ochlazení bez energeticky náročných výpadků proudu. Všechny modely mají vnitřní komoru a kryt z nerezové oceli, což zajišťuje dlouhou životnost a snadné čištění. Tyto kompresorem chlazené inkubátory mají integrovaný záznamník dat a digitální časovač, který je nastavitelný od jedné minuty do 99 dnů a 23 hodin.
  • Modely TwinDISPLAY, ideální pro složité procesy rampování:
  • Intuitivní, uživatelsky přívětivé trouby se 2 TFT displeji. Parametry ControlCOCKPIT: Teplota (Celsius nebo Fahrenheit), rychlost ventilátoru, doba programu, časová pásma a letní čas. ControlCOCKPIT s USB portem
  • Dva snímače PT100 ve 4vodičovém obvodu pro vzájemné monitorování, přebírající funkce v případě chyby
  • Zaprotokolovaná data protokolu se zobrazují na ControlCOCKPIT (max. 10000 hodnot odpovídá cca 1 týdnu)
  • Ethernetové rozhraní pro čtení protokolu protokolu a pro nahrávání a implementaci programů a pro online protokolování
  • Vícenásobná ochrana proti přehřátí se zvukovým a vizuálním alarmem: Elektronické sledování teploty Bezpečnostní zařízení TWW Třída 3.3 nebo Bezpečnostní zařízení TWB Třída 2 nastavitelné na displeji (nezávisle nastavitelná teplota, která chrání vzorky a inkubátor) a mechanický omezovač teploty TB (třída ochrany 1) přísl. podle DIN 12 880. AutoSAFETY se automaticky přizpůsobí nastavené hodnotě v rámci volně nastavitelného tolerančního rozsahu. Nastavení individuálních min/max hodnot pro přehřátí nebo podhřátí
Všechny modely jsou vybaveny intuitivním ovládacím a logovacím softwarem AtmoCONTROL, který k zadávání hodnot používá symboly drag and drop. Software umožňuje online sledování až 32 připojených spotřebičů a umí poslat automatickou poplachovou zprávu na jednu nebo několik e-mailových adres. Složité rampovací procesy lze naprogramovat rychle a snadno. Funkce SetpointWAIT zajišťuje, že doba procesu nezačne před dosažením nastavené teploty. Tuto funkci lze využít i u přídavných, volně polohovatelných senzorů PT100, takže procesní čas začíná při dosažení nastavené teploty ve všech měřicích bodech.
Informace pro objednávání: Dodáváno bez mřížek nebo polic, požadované police, nerezové mřížky nebo podnosy objednejte samostatně. Pro všechny objemy komor je nutné dodatečně objednat minimálně 2 police nebo mřížky. Na vyžádání je k dispozici řada příslušenství a továrně namontované možnosti, jako jsou přístupové porty, vnitřní zásuvky a osvětlení. Před objednáním kontaktujte společnost Avantor pro další podrobnosti, protože tyto nelze dodatečně namontovat.
Upozornení: Podrobnosti o sortimentu polic a roštů naleznete na webových stránkách nebo se obraťte na místní prodejní kancelář Avantor.