Tisk…
Aparatura filtrační, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
257105451 257106304
516-0431EA 20590 CZK
516-0431 SCOT257106304
Aparatura filtrační, DURAN®
Filtry Jednotky filtrační membránové
Filtrační zařízení s jednotkou z čirého borosilikátového skla DURAN® 3.3, PTFE vložkou a eloxovanou hliníkovou svorkou.
  • nálevka se stupnicí
  • všechny díly je možné objednat zvlášť
Typické využití: Pro hrubou a ultra jemnou filtraci, filtraci rozpouštědel pro HPLC a analýzu reziduí. K filtraci lze použít filtrační papír, membránové filtry (47 mm) nebo filtry ze skleněných vláken.