Tisk…
Inkubátory, velký objem, řady Heratherm® General Protocol a Advanced Protocol Security
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
51029322 51029325 51029326 51029334 51029337 51029338
390-0696EA 187260 CZK
390-0696 390-0697 390-0698 390-0699 390-0700 390-0701
Inkubátory, velký objem, řady Heratherm® General Protocol a Advanced Protocol Security
Inkubátory Inkubátory standardní
Velkokapacitní inkubátory Heratherm™ byly navrženy tak, aby zabránily vysychání vzorků. Všechny modely mají velký, snadno viditelný, vakuově fluorescenční displej a jednoduché ovládání dotykovým tlačítkem, které je řízeno mikroprocesorem a automatickým systémem alarmu přehřátí pro ochranu vzorků.
  • nízká celková spotřeba energie: v porovnání s běžnými jednotkami je možná úspora energie až 25%
  • chrání citlivé vzorky a zároveň poskytuje rovnoměrnost teplot ±0,5 °C a teplotní stabilitu 0,4 °C při 37 °C
  • dveře lze otevřít do úhlu 180° pro snadný přístup, jednotky
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model IGS400 IMH400 IGS750 IMH750
Environmentally Preferable
Temperature fluctuation (time) ±0,4 @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±0,4 @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C
Temperature variation (spatial) ±0,5 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±1,3 °C @ 37 °C ±0,3 °C @ 37 °C
Kapacita 405 L 381 L 747 L 702 L
Typ proudění Přirozená cirkulace vzduchu Nucená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Nucená cirkulace vzduchu
Shelves supplied (max.) 2 (39) 2 (39) 2 (39) 2 (39)
Int. W×D×H 544×569×1307 mm 544×524×1335 mm 1004×569×1307 mm 1004×524×1335 mm
Ext. W×D×H 778×770×1545 mm 778×770×1545 mm 1261×770×1545 mm 1261×770×1545 mm
Hodnocení výkonu 1200 W 1400 W 1500 W 1600 W
Rozsah teplot Okolní teplota +5...75 °C Okolní teplota +5...105 °C Okolní teplota +5...75 °C Okolní teplota +5...105 °C
Weight 55 kg 87 kg 80 kg 149 kg